6-Iodo-m-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Amino-4-iodotoluene, 2-Iodo-5-methylaniline
OR0551-100G OR0551-25G
APOSOR0551-100GEA 184 EUR
APOSOR0551-100G APOSOR0551-25G
6-Iodo-m-toluidine
6-Iodo-m-toluidine
Formule: C₇H₈IN
Smeltpunt: 37…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00833395
CAS nummer: 13194-69-9