4-Iodo-o-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0552-100G OR0552-25G OR0552-5G
APOSOR0552-100GEA 96.4 EUR
APOSOR0552-100G APOSOR0552-25G APOSOR0552-5G
4-Iodo-o-toluidine
4-Iodo-o-toluidine
Formule: C₇H₈IN
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025299
CAS nummer: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2