2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0556-1G
OR0556-5G
OR0556-10G
APOSOR0556-1GEA
132
EUR
APOSOR0556-1G
APOSOR0556-5G
APOSOR0556-10G
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Formule:
C₁₃H₂₀N₂O Smeltpunt: 70…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00711879 CAS nummer: 127222-69-9 |