2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0564-1G OR0564-5G
APOSOR0564-1GEA 95 EUR
APOSOR0564-1G APOSOR0564-5G
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
Formule: C₁₁H₁₃NO
Kookpunt: 92 °C/3mmHg
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060370
CAS nummer: 306935-86-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III