6-Methoxyindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
OR0581-1G OR0581-25G OR0581-10G
APOSOR0581-1GEA 22 EUR
APOSOR0581-1G APOSOR0581-25G APOSOR0581-10G
6-Methoxyindole 98%
6-Methoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Kookpunt: 105 °C/0,2mmHg
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022780
CAS nummer: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6