cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0607-1G OR0607-5G OR0607-250MG
APOSOR0607-1GEA 48.3 EUR
APOSOR0607-1G APOSOR0607-5G APOSOR0607-250MG
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Smeltpunt: 228…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 21170-10-5
EINECS: 244-255-8