Methyl-2-chloroisonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0610-100G OR0610-25G
APOSOR0610-100GEA 74.9 EUR
APOSOR0610-100G APOSOR0610-25G
Methyl-2-chloroisonicotinate
Methyl-2-chloroisonicotinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
Smeltpunt: 32…36 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01765409
CAS nummer: 58481-11-1