2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
OR0612-100G OR0612-25G OR0612-5G
APOSOR0612-100GEA 84.7 EUR
APOSOR0612-100G APOSOR0612-25G APOSOR0612-5G
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Kookpunt: 213
Smeltpunt: 212…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001406
CAS nummer: 765-69-5
EINECS: 212-153-2