(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0617-10G OR0617-25G OR0617-100G
APOSOR0617-10GEA 22 EUR
APOSOR0617-10G APOSOR0617-25G APOSOR0617-100G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Smeltpunt: 25…27 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800680
CAS nummer: 6725-44-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable