Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR0619-100G
OR0619-50G
OR0619-250G
APOSOR0619-100GEA
71.6
EUR
APOSOR0619-100G
APOSOR0619-50G
APOSOR0619-250G
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Formule:
C₁₀H₁₁NO₆ Smeltpunt: 141…144 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007239 CAS nummer: 26791-93-5 |