1-Methyl-4-piperidone 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0648-25G OR0648-100G OR0648-5G
APOSOR0648-25GEA 62.9 EUR
APOSOR0648-25G APOSOR0648-100G APOSOR0648-5G
1-Methyl-4-piperidone 98+%
1-Methyl-4-piperidone
Formule: C₆H₁₁NO
Kookpunt: 55…58 °C/10mmHg
Dichtheid: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006191
CAS nummer: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 2733
ADR: 3+8,III