5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0676-1G OR0676-250MG
APOSOR0676-1GEA 29.2 EUR
APOSOR0676-1G APOSOR0676-250MG
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C9H6N2O3
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01313781
CAS nummer: 6625-96-3