4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0678-100G OR0678-10G OR0678-50G
APOSOR0678-100GEA 99.3 EUR
APOSOR0678-100G APOSOR0678-10G APOSOR0678-50G
4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
4-Chlorophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₇ClO₂S
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025067
CAS nummer: 98-57-7
EINECS: 202-682-7