4-Nitro-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0679-25G OR0679-100G
APOSOR0679-25GEA 22 EUR
APOSOR0679-25G APOSOR0679-100G
4-Nitro-L-phenylalanine
4-Nitro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051221
CAS nummer: 949-99-5
EINECS: 213-446-8