3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0682-100MG OR0682-10G OR0682-1G
APOSOR0682-100MGEA 22 EUR
APOSOR0682-100MG APOSOR0682-10G APOSOR0682-1G
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234.26 g/mol
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00831780
CAS nummer: 39911-29-0