3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0689-100MG OR0689-500MG
APOSOR0689-100MGEA 22 EUR
APOSOR0689-100MG APOSOR0689-500MG
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Smeltpunt: 103…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00455104
CAS nummer: 284679-97-6