(2-Bromoethoxy)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: β-Bromophenetole, 2-Phenoxyethyl bromide, 2-Bromoethyl phenyl ether, ω-Bromophenetole
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 23.4 EUR
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
(2-Bromoethoxy)benzene 98%
(2-Bromoethoxy)benzene
Formule: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Kookpunt: 135…137 °C/20mmHg
Smeltpunt: 31…35 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000234
CAS nummer: 589-10-6
EINECS: 209-634-4