Phenylacetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0700-25G OR0700-100G
APOSOR0700-25GEA 22 EUR
APOSOR0700-25G APOSOR0700-100G
Phenylacetamide 98%
Phenylacetamide
Formule: C₈H₉NO
Smeltpunt: 156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059193
CAS nummer: 103-81-1
EINECS: 203-147-0