5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0707-250MG OR0707-1G
APOSOR0707-250MGEA 58.4 EUR
APOSOR0707-250MG APOSOR0707-1G
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, Technical Grade
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid
Formule: C₁₃H₈O₃
Smeltpunt: 212…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00541949
CAS nummer: 130423-83-5