4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0711-1G OR0711-250MG OR0711-5G
APOSOR0711-1GEA 127 EUR
APOSOR0711-1G APOSOR0711-250MG APOSOR0711-5G
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂S
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00551791
CAS nummer: 41381-89-9