4-Pyridineboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0727-25G OR0727-5G OR0727-100G
APOSOR0727-25GEA 38 EUR
APOSOR0727-25G APOSOR0727-5G APOSOR0727-100G
4-Pyridineboronic acid 97%
4-Pyridineboronic acid
Formule: C₅H₆BNO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01074545
CAS nummer: 1692-15-5