4-Quinolinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0731-1G OR0731-25G OR0731-5G
APOSOR0731-1GEA 24.9 EUR
APOSOR0731-1G APOSOR0731-25G APOSOR0731-5G
4-Quinolinecarboxylic acid
4-Quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
Smeltpunt: 253…257 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006782
CAS nummer: 486-74-8