4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0732-1G OR0732-5G
APOSOR0732-1GEA 110 EUR
APOSOR0732-1G APOSOR0732-5G
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine
Formule: C₁₀H₁₆N₄
Kookpunt: 115…118 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00885959
CAS nummer: 22746-09-4