(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0736-1G OR0736-25G OR0736-5G
APOSOR0736-1GEA 0 EUR
APOSOR0736-1G APOSOR0736-25G APOSOR0736-5G
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
Formule: C₉H₁₇NO₂
Smeltpunt: 322…328 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00153484
CAS nummer: 27527-05-5