(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0737-100G OR0737-25G
APOSOR0737-100GEA 117 EUR
APOSOR0737-100G APOSOR0737-25G
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070578
CAS nummer: 79815-20-6