Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0751-100G OR0751-25G OR0751-500G
APOSOR0751-100GEA 43.8 EUR
APOSOR0751-100G APOSOR0751-25G APOSOR0751-500G
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Toluene-p-sulphonic anhydride
Formule: C₁₄H₁₄O₅S₂
Smeltpunt: 121…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008548
CAS nummer: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 2585
ADR: 8,III