3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
OR0764-1G OR0764-250MG OR0764-5G
APOSOR0764-1GEA 196 EUR
APOSOR0764-1G APOSOR0764-250MG APOSOR0764-5G
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Smeltpunt: 119…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659081
CAS nummer: 77940-94-4