Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0768-10G OR0768-1G OR0768-5G
APOSOR0768-10GEA 198 EUR
APOSOR0768-10G APOSOR0768-1G APOSOR0768-5G
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Formule: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Smeltpunt: 78…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007246
CAS nummer: 537-91-7
EINECS: 208-677-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable