4-Aminothiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0772-100G OR0772-25G OR0772-500G
APOSOR0772-100GEA 145 EUR
APOSOR0772-100G APOSOR0772-25G APOSOR0772-500G
4-Aminothiophenol 97%
4-Aminothiophenol
Formule: C₆H₇NS
Kookpunt: 140…145 °C/16mmHg
Smeltpunt: 39…42 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007880
CAS nummer: 1193-02-8
UN: 3263
ADR: 8,II