4-(Methylthio)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0773-100G OR0773-25G OR0773-5G
APOSOR0773-100GEA 217 EUR
APOSOR0773-100G APOSOR0773-25G APOSOR0773-5G
4-(Methylthio)aniline 97%
4-(Methylthio)aniline
Formule: C₇H₉NS
Kookpunt: 272…273 °C
Dichtheid: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007889
CAS nummer: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 3334
ADR: 9,III