3-Hydroxythiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Hydroxybenzene-1-thiol, 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptophenol, m-Hydroxythiophenol, 3-Hydroxyphenyl mercaptan
OR0777-25G OR0777-5G OR0777-100G
APOSOR0777-25GEA 146 EUR
APOSOR0777-25G APOSOR0777-5G APOSOR0777-100G
3-Hydroxythiophenol
3-Hydroxythiophenol
Formule: C₆H₆OS
Kookpunt: 242…243 °C
Smeltpunt: 16…17 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01317829
CAS nummer: 40248-84-8
UN: 3334
ADR: 9,III