4-Nitrothioanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Nitrophenyl methyl sulphide, 1-Nitro-4-(methylthio)benzene
OR0780-100G OR0780-25G OR0780-500G
APOSOR0780-100GEA 73 EUR
APOSOR0780-100G APOSOR0780-25G APOSOR0780-500G
4-Nitrothioanisole 98%
4-Nitrothioanisole
Formule: C₇H₇NO₂S
MW: 169.2 g/mol
Smeltpunt: 66…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010868
CAS nummer: 701-57-5