4-Isopropylthiophenol, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0781-100G OR0781-25G OR0781-500G
APOSOR0781-100GEA 58.4 EUR
APOSOR0781-100G APOSOR0781-25G APOSOR0781-500G
4-Isopropylthiophenol, Technical Grade
4-Isopropylthiophenol
Formule: C₉H₁₂S
MW: 152.26 g/mol
Kookpunt: 99…100 °C/14mmHg
Dichtheid: 0.979 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041505
CAS nummer: 4946-14-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II