3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0783-1G OR0783-5G
APOSOR0783-1GEA 95 EUR
APOSOR0783-1G APOSOR0783-5G
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇BrN₂O
Smeltpunt: 98…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00487341
CAS nummer: 118183-92-9