2-Amino-4-chlorothiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-4-chlorobenzenethiol, 2-Amino-4-chlorophenyl mercaptan, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
OR0785-25G OR0785-5G
APOSOR0785-25GEA 45.4 EUR
APOSOR0785-25G APOSOR0785-5G
2-Amino-4-chlorothiophenol 97%
2-Amino-4-chlorothiophenol
Formule: C₆H₆ClNS
Smeltpunt: 56…61 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00792528
CAS nummer: 1004-00-8
UN: 3261
ADR: 8,III