1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
OR0800-1G OR0800-5G OR0800-10G
APOSOR0800-1GEA 22 EUR
APOSOR0800-1G APOSOR0800-5G APOSOR0800-10G
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₇H₁₇N₃
Kookpunt: 112 °C/30mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701701
CAS nummer: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
UN: 2735
ADR: 8,III