4-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0807-25G OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA 38 EUR
APOSOR0807-25G APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidine 97%
4-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Smeltpunt: 162…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798171
CAS nummer: 73874-95-0