1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0808-1G OR0808-250MG OR0808-5G
APOSOR0808-1GEA 114 EUR
APOSOR0808-1G APOSOR0808-250MG APOSOR0808-5G
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06655891
CAS nummer: 851168-77-9