3-Bromobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0813-100G OR0813-500G OR0813-1KG
APOSOR0813-100GEA 23.4 EUR
APOSOR0813-100G APOSOR0813-500G APOSOR0813-1KG
3-Bromobenzaldehyde 97%
3-Bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO
Kookpunt: 233…236 °C
Smeltpunt: 18…21 °C
Dichtheid: 1,587 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003345
CAS nummer: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9