3-Iodobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0825-100G OR0825-25G OR0825-5G
APOSOR0825-100GEA 145 EUR
APOSOR0825-100G APOSOR0825-25G APOSOR0825-5G
3-Iodobenzonitrile 98%
3-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229.02 g/mol
Smeltpunt: 39…44 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00079762
CAS nummer: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III