3-Phenoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0826-1G OR0826-5G
APOSOR0826-1GEA 65.8 EUR
APOSOR0826-1G APOSOR0826-5G
3-Phenoxybenzonitrile 98%
3-Phenoxybenzonitrile
Formule: C₁₃H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05669318
CAS nummer: 50789-45-2