m-Toluonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: m-Tolunitrile, m-Methylbenzonitrile, 3-Methylbenzonitrile
OR0828-25G OR0828-1G OR0828-2.5G OR0828-5G OR0828-10G OR0828-50G
APOSOR0828-25GEA 42.4 EUR
APOSOR0828-25G APOSOR0828-1G APOSOR0828-2.5G APOSOR0828-5G APOSOR0828-10G APOSOR0828-50G
m-Toluonitrile 98%
m-Toluonitrile
Formule: C₈H₇N
Kookpunt: 99…101 °C
Smeltpunt: –23 °C
Dichtheid: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001808
CAS nummer: 620-22-4