2-Bromo-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-picoline
OR0845-100G OR0845-25G
APOSOR0845-100GEA 43.8 EUR
APOSOR0845-100G APOSOR0845-25G
2-Bromo-5-methylpyridine
2-Bromo-5-methylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Kookpunt: 95…96 °C/12.5mmHg
Smeltpunt: 40…45 °C
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209553
CAS nummer: 3510-66-5