4-Bromo-2-chloroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0849-250G OR0849-25G OR0849-500G
APOSOR0849-250GEA 132 EUR
APOSOR0849-250G APOSOR0849-25G APOSOR0849-500G
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Kookpunt: 264
Smeltpunt: 69…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007660
CAS nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4