4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Aminomethyl)phenol hydrobromide
OR0853-5G OR0853-25G
APOSOR0853-5GEA 86.2 EUR
APOSOR0853-5G APOSOR0853-25G
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
Formule: C₇H₁₀BrNO
MW: 204.0644 g/mol
Smeltpunt: 200…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258769
CAS nummer: 90430-14-1