N-Chlorosuccinimide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
OR0856-1KG OR0856-500G
APOSOR0856-1KGEA 73 EUR
APOSOR0856-1KG APOSOR0856-500G
N-Chlorosuccinimide 99%
N-Chlorosuccinimide
Formule: C₄H₄ClNO₂
MW: 133.53 g/mol
Kookpunt: 216.5
Smeltpunt: 148…150 °C
Dichtheid: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005511
CAS nummer: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02183