5-Bromo-2-chloroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0859-25G OR0859-5G OR0859-100G
APOSOR0859-25GEA 38 EUR
APOSOR0859-25G APOSOR0859-5G APOSOR0859-100G
5-Bromo-2-chloroaniline
5-Bromo-2-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
Smeltpunt: 145…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796283
CAS nummer: 60811-17-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III