1-Adamantan-1-ylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0860-1G OR0860-5G
APOSOR0860-1GEA 128 EUR
APOSOR0860-1G APOSOR0860-5G
1-Adamantan-1-ylpiperazine
1-Adamantan-1-ylpiperazine
Formule: C₁₄H₂₄N₂
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01748381
CAS nummer: 19984-46-4