Phenyl-4-hydroxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0863-25G OR0863-500G OR0863-100G
APOSOR0863-25GEA 139 EUR
APOSOR0863-25G APOSOR0863-500G APOSOR0863-100G
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Smeltpunt: 182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016467
CAS nummer: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9