1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)piperazine
OR0871-1G OR0871-5G
APOSOR0871-1GEA 23.4 EUR
APOSOR0871-1G APOSOR0871-5G
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₂ClN₃O₂
MW: 241.675 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00640776
CAS nummer: 114878-60-3